MilliporeSigma
C4428
Cathepsine G from human leukocytes
lyophilized powder, ≥60 units/mg protein (Bradford)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
Numéro CE :
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥60 units/mg protein (Bradford)
Biological source:
human leucocytes
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
human leucocytes
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥60 units/mg protein (Bradford)
mol wt
23-30 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CTSG(1511)
General description
La cathepsine G issue de leucocytes humains est une protéase neutre sécrétée par les granulocytes neutrophiles. Elle appartient à la famille des protéases à sérine. La cathepsine G est une glycoprotéine contenant 1 % de glucides. Son gène se trouve sur le chromosome 14q12 de l′homme.
Application
La cathepsine G issue de leucocytes humains a été utilisée pour déterminer la sensibilité à la protéase. Elle a également été utilisée pour la stimulation et la coloration de cellules dendritiques et de macrophages.
Biochem/physiol Actions
La cathepsine G possède une activité pro-apoptotique et peut activer les caspases in vitro.
La cathepsine G issue de leucocytes humains dégrade diverses protéines, dont l′élastine, le collagène, le fibrinogène et les immunoglobines. Elle peut être impliquée dans le catabolisme musculaire. La cathepsine G participe à l′activation ou à l′inactivation d′hormones protéiques et à l′inactivation des inhibiteurs de protéinases plasmatiques. Elle modifie le cytosquelette, augmente la perméabilité des cellules endothéliales vasculaires et la chimiotaxie des cellules inflammatoires. La cathepsine G a été associée à l′auto-immunité et au cancer. Elle a une activité de type chymotrypsine et trypsine. La cathepsine G module les fonctions effectrices des neutrophiles.
Physical form
Lyophilisé dans de l′acétate de pyridinium à 0,5 M, pH 5,3.
Other Notes
Une unité libère une nanomole de p-nitroaniline par seconde à partir de N-succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide à pH 7,5 et à 37 °C.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c