SRP6542
FNDC5
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Fibronectin Type III Domain-containing Protein 5, Fibronectin Type III Repeat-containing Protein 2
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~160 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FNDC5(252995)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable