SRP6330
CD46 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
AHUS2, MCP, MIC10, Membrane cofactor protein isoform 14, TLX, TRA2.10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥85% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
33.8 kDa (302 aa, 35-313 aa + His tag)
Conditionnement
pkg of 100 μg
Concentration
1 mg/mL
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CD46(4179)
Description générale
Forme physique
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable