SRP6003
Procalcitonin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
CALC1, CALCA, CGRP, Calcitonin
477,00 $
About This Item
477,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
80 ng/mL
Poids mol.
12.796 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... N/A(796)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable