CS0410
Glutathione-S-Transferase (GST) Assay Kit
sufficient for 500 multiwell tests
Synonyme(s) :
GST Enzyme Activity Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 500 multiwell tests
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GSTA4(2941) , GSTM1(2944)
Catégories apparentées
Description générale
and erythrocyte lysates
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Composants de kit seuls
- Dulbecco's Phosphate Buffered Saline 100 mL
- L-Glutathione Reduced 1 g
- GST (Control) .1 mL
- Sample Buffer 5 mL
- Substrate (CDNB) 1.2 mL
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable