SRP5172
Catenin β, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
CTNNB, FLJ25606
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
~115 kDa
Technique(s)
activity assay: suitable
Solubilité
water: soluble
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CTNNB1(1499)
Description générale
Application
- as a component of protein kinase buffer for in vitro kinase assay
- in in vitro citrullination assay to characterize β-catenin citrullination
- to perform differentiation factor screening
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable