SRP4903
Adiponectin from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
ACDC, APM-1, Acrp30, AdipoQ, GBP-28
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~30 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Adipoq(246253)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Lipid Induced Insulin Resistance