SRP4560
Resistin from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
ADSF, Adipose tissue-specific secretory factor, C/EBP-ε-regulated myeloid-specific secreted cysteine-rich protein, Cysteine-rich secreted protein A12-α-like 2, Cysteine-rich secreted protein FIZZ3, RSTN
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~20.6 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Retn(57264)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Lipid Induced Insulin Resistance