SRP3228
PDGF-AA from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Glioma-derived growth factor (GDGF), Osteosarcoma-derived Growth Factor (ODGF)
366,00 $
Disponible pour expédition le28 mars 2025Détails
About This Item
366,00 $
Disponible pour expédition le28 mars 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
8-10 ng/mL ED50
Poids mol.
28.7 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... PDGFA(18590)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1