SRP3196
EGF from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Epidermal Growth Factor, URG, Urogastrone
406,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
About This Item
406,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
0.1 ng/mL
Poids mol.
6.0 kDa
Conditionnement
pkg of 500 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
off-white to yellow
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... EGF(13645)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.