SRP3042
FGF-acidic human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
ECGF-beta, FGF-1, Fibroblast Growth Factor-acidic, HBGF-1
443,00 $
About This Item
443,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≥2x10^6 units/mg
Poids mol.
15.8 kDa
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FGF1(2246)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable