Principaux documents
SRP0715
Sigma-Aldrich
PEAK1, UNACTIVE
recombinant
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
10 μG
590,00 $
590,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 μG
590,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
590,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
70-95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~100 kDa
Concentration
0.1 μg/μL
Numéro d'accès
NM_024776
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PEAK1(79834)
Application
Useful for kinase assay and Western blot.
Actions biochimiques/physiologiques
Recombinant human PEAK1 (1127-end) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. PEAK1 or Pseudopodium-enriched atypical kinase 1 is a protein tyrosine kinase which belongs to NKF3 kinase family and regulates the cytoskeleton and has been shown to be involved in cancer progression (1). PEAK1 promotes anchorage-independent growth in the MDA-MB-435 human cancer cell line and promotes tumor progression of XPA-1 human pancreatic cancer cells when transplanted into the pancreas of nude mice. PEAK1 is highly expressed in spleen, followed by heart, ovary, brain, lung, kidney, and fetal brain (2).
Reconstitution
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Stockage et stabilité
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable