PA25/111
Actionneur pneumatique en plastique pour vanne NOVASEPTIC®, fermé normalement (NC)
About This Item
Code UNSPSC :
31251504
Produits recommandés
Matériaux
plastic cover (POM C)
plastic indicator (POM C)
stainless steel cover
Niveau de qualité
Agence
meets EN ASTM
meets EN Stainless Steel EN 1.4305
Paramètres
0-70 °C temp. range
1.5 kg pressure range (3.31 lb)
Rugosité moyenne (Ra)
1.6 μm ((63 μin) Electropolished)
Application
Le corps de vanne et le diaphragme appliqués peuvent avoir des limites de température et/ou de pression différentes du fait de leur conception. Le composant le plus faible du produit assemblé définit les limites de température et/ou de pression maximales liées à la conception.
Conditionnement
L'actionneur est emballé dans une boîte fermée.
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany