Documents
SRP0537
Sigma-Aldrich
BTLA(CD272), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CD272
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
40.3 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... BTLA(151888)
Description générale
Human B- and T-lymphocyte attenuator (BTLA)-Fc fusion protein, also known as CD272, GenBank Accession No. NM_181780, a.a. 31-150, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 40.3 kDa (monomer). This protein runs at a higher apparent M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable