SRP0478
BAZ2B (2054-2168) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥84% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
WALp4, bromodomain adjacent to zinc finger domain, 2B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥84% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
15.1 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... BAZ2B(29994)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable