SRP0424
Tankyrase 2 [849-1166] active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥30% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
PARP5b, PARP5c, TNKS2, Tankyrase 2, poly(ADP-ribosyl)transferase 5b
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
≥30% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
62 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TNKS2(80351)
Description générale
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable