Principaux documents
SRP0402
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (1-21), biotin
≥90% (HPLC)
80 NMOL
467,00 $
467,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
80 NMOL
467,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
467,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
aqueous solution
Conditionnement
pkg of 80 nmol
Concentration
400 μM
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Histone H3 Peptide, biotin conjugate. The peptide corresponds to residues 1-21 of histone H3.
Application
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 (K4,K9) methyltransferases for drug discovery and HTS applications.
Forme physique
Supplied in a TRIS-buffered solution.
Autres remarques
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable