SRP0247
MAP3K14(NIK) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
MAP3K14, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14, NF-kappa-beta-inducing kinase, NIK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
88 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... MAP3K14(9020)
Description générale
Application
Forme physique
Notes préparatoires