Principaux documents
SML1289
Sigma-Aldrich
Desferrithiocin sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(4S)-4,5-Dihydro-2-(3-hydroxy-2-pyridinyl)-4-methyl-4-Thiazolecarboxylic acid sodium salt
5 MG
136,00 $
25 MG
543,00 $
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
136,00 $
25 MG
543,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9N2O3S · xNa+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.26 (free acid basis)
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faintly yellow to dark yellow
Solubilité
H2O: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@]1(C([O-])=O)CSC(C2=C(C=CC=N2)O)=N1
InChI
1S/C10H10N2O3S/c1-10(9(14)15)5-16-8(12-10)7-6(13)3-2-4-11-7/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)/p-1/t10-/m1/s1
Clé InChI
MJWAGSZZOQMRNY-SNVBAGLBSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Desferrithiocin is an iron chelator.
Iron chelator.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable