H2167
Histone H2B human
Synonyme(s) :
Histone, Human
156,00 $
About This Item
156,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
liquid
Concentration
1 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... H2BC1(255626)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable