Principaux documents
SRE0033
Sigma-Aldrich
Tris Acetate-EDTA Buffer 50X concentrate
1 L
180,00 $
180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
180,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Application
Running buffer for nucleic acid electrophoresis.
Forme physique
2M TRIS acetate and 0.05M EDTA in water. Solution is 0.2 μm filtered.
Dilute with water to 1X.