Principaux documents
SRE0008
Sigma-Aldrich
Galactose-1-phosphate Uridyltransferase from galactose-adapted yeast
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, 20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Synonyme(s) :
GALT, UDP glucose:α-D-galactose-1-phosphate uridyltransferase
40 UNITS
1 700,00 $
50 UNITS
2 350,00 $
1 700,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
40 UNITS
1 700,00 $
50 UNITS
2 350,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
1 700,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Composition
Protein, 15-35%
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
6-phosphogluconate dehydrogenase ≤0.5%
UDP glucose pyrophosphorylase and galactokinase ≤0.2%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Galactose-1-phosphate uridyltransferase catalyzes the conversion of UDP-glucose to galactose-1-phosphate and galactose-1-phosphate to UDP-glucose.
Définition de l'unité
One unit will form 1.0 μmole of glucose 1-phosphate from UDP-glucose, galactose 1-phosphate and NADP+ per min at pH 8.7 at 25 °C as detected by a coupled system using phosphoglucomutase.
Forme physique
Contains buffer salts as citrate and reduced glutathione
Remarque sur l'analyse
Protein determined by modified Warburg-Christian
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable