SML3816
Cynandione A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(2′-Acetyl-2,3′,6,6′-tetrahydroxy[1,1′-biphenyl]-3-yl)ethanone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
OC1=C(C(O)=CC=C1C(C)=O)C2=C(C=CC(O)=C2C(C)=O)O
InChI
1S/C16H14O6/c1-7(17)9-3-4-12(21)15(16(9)22)14-11(20)6-5-10(19)13(14)8(2)18/h3-6,19-22H,1-2H3
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable