Principaux documents
SML3689
Sigma-Aldrich
S-Geranylgeranyl-L-glutathione
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-5-((R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-((2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraenylthio)propan-2-ylamino)-5-oxopentanoic acid, GGG
5 MG
136,00 $
25 MG
546,00 $
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
136,00 $
25 MG
546,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H49N3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
579.79
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
136,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC([C@@H](N)CCC(N[C@H](C(NCC(O)=O)=O)CSC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=O)=O
InChI
1S/C30H49N3O6S/c1-21(2)9-6-10-22(3)11-7-12-23(4)13-8-14-24(5)17-18-40-20-26(29(37)32-19-28(35)36)33-27(34)16-15-25(31)30(38)39/h9,11,13,17,25-26H,6-8,10,12,14-16,18-20,31H2,1-5H3,(H,32,37)(H,33,34)(H,35,36)(H,38,39)/b22-11+,23-13+,24-17+/t25-,26-/m0/s1
Clé InChI
BAJIBEVLRWVBAZ-DPRMOSMCSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potent and selective ligand for P2RY8
The metabolite S-Geranylgeranyl-L-glutathione (GGG) is a potent and selective ligand for P2RY8, a Gα13-coupled receptor. GGG promotes internalization of P2RY8 and inhibits the migration of P2RY8-expressing cells (10 – 100 nM range in WEHI-231 cells). Extracellular GGG is shown to be actively transported by ABCC1 (ATP-binding cassette subfamily C member 1) and catabolized by GGT5 (gamma-glutamyltransferase-5) to S-geranylgeranyl-L-Cys-Gly plus glutathione.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable