Principaux documents
SML3583
Sigma-Aldrich
PF-04634817 succinate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,​5-​Anhydro-​2,​3-​dideoxy-​4-​O-​methyl-​3-​[[(1R,​3S)​-​3-​(1-​methylethyl)​-​3-​[[(1S,​4S)​-​5-​[6-​(trifluoromethyl)​-​4-​pyrimidinyl]​-​2,​5-​diazabicyclo[2.2.1]​hept-​2-​yl]​carbonyl]​cyclopentyl]​amino]​-D-​erythro-​pentitol succinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H36F3N5O3 · C4H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
629.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CO[C@H]1[C@@H](N[C@@H]2CC[C@@](C(N3C[C@@]4([H])N(C5=NC=NC(C(F)(F)F)=C5)C[C@]3([H])C4)=O)(C(C)C)C2)CCOC1
Clé InChI
MCRWZBYTLVCCJJ-DKALBXGISA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Orally available, potent and selective CCR2/5 receptor antagonist
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Effect of PF-04634817, an Oral CCR2/5 Chemokine Receptor Antagonist, on Albuminuria in Adults with Overt Diabetic Nephropathy
Gale JD, Gilbert S, Blumenthal S, Elliott T, Pergola PE, Goteti K, Scheele W, Perros-Huguet C
Kidney international reports, 3, 1316-1327 (2018)
Identification of Molecular Signatures and Candidate Drugs in Vascular Dementia by Bioinformatics Analyses
Shu J, Wei W, Zhang L
Frontiers in Molecular Neuroscience, 15, 751044-751044 (2022)