SML3558
CQ211
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,5-Dihydro-8-(6-methoxy-3-pyridinyl)-1-[4-(1-piperazinyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]- 4H -1,2,3-triazolo[4,5-c ]quinolin-4-one, 8‑(6-Methoxypyridin-3-yl)-1-(4-(piperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,5-dihydro-4H-[1,2,3]triazolo[4,5‑c]quinolin-4-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C2=C(C3=CC(C4=CC=C(N=C4)OC)=CC=C3N1)N(N=N2)C5=CC=C(C(C(F)(F)F)=C5)N6CCNCC6
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable