Principaux documents
SML3245
Sigma-Aldrich
dCBP-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[7-(difluoromethyl)-3,4-dihydro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1(2H)-quinolinyl]-1-[1-[15-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl]amino]-1-oxo-4,7,10,13-tetraoxapentadec-1-yl]-4-piperidinyl]-1,4,6,7-tetrahydro-N-methyl-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxamide
5 MG
339,00 $
25 MG
1 080,00 $
339,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
339,00 $
25 MG
1 080,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C51H63F2N11O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1028.11
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
339,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(N1CCC(CC1)N2N=C(C3=C2CCN(C3)C(NC)=O)N4C5=C(CCC4)C=C(C6=CN(N=C6)C)C(C(F)F)=C5)CCOCCOCCOCCOCCNC7=CC=C(C8=C7)C(N(C8=O)C9C(NC(CC9)=O)=O)=O
InChI
1S/C51H63F2N11O10/c1-54-51(70)61-17-11-41-40(31-61)47(62-14-3-4-32-26-37(33-29-56-59(2)30-33)38(46(52)53)28-43(32)62)58-64(41)35-9-15-60(16-10-35)45(66)12-18-71-20-22-73-24-25-74-23-21-72-19-13-55-34-5-6-36-39(27-34)50(69)63(49(36)68)42-7-8-44(65)57-48(42
Clé InChI
ILVRLRGBSSFKIE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Highly potent and selective bifunctional PROTAC degrader of CREB-binding protein (CBP) and p300 (p300/CBP)
dCBP-1 is a highly potent and selective bifunctional PROTAC degrader of CREB-binding protein (CBP) and p300 (p300/CBP) that potently inhibits enhancer-mediated transcription. dCBP-1 induces complete loss of p300/CBP in multiple cellular models of multiple myeloma.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable