SML3240
CL264
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(4-((6-Amino-2-(butylamino)-8-hydroxy-9H-purin-9-yl)methyl)benzamido)acetic acid, CL 264, CL-264, N-[4-[[6-Amino-2-(butylamino)-7,8-dihydro-8-oxo-9H-purin-9-yl]methyl]benzoyl]glycine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable