SML3101
MLi-2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
cis-2,6-Dimethyl-4-(6-(5-(1-methylcyclopropoxy)-1H-indazol-3-yl)pyrimidin-4-yl)morpholine, rel-3-[6-[(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl]-4-pyrimidinyl]-5-[(1-methylcyclopropyl)oxy]-1H-iIndazole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]([H])(O[C@@]([H])(C1)C)CN1C2=CC(C3=NNC(C3=C4)=CC=C4OC5(C)CC5)=NC=N2
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable