SML2955
Mirodenafil dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[[3-(5-Ethyl-4,5-dihydro-4-oxo-7-propyl-1H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-2-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]-1-piperazineethanol, dihydrochloride, 5-Ethyl-2-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-7-propyl-3,5-dihydro-4H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, dihydrochloride, 5-Ethyl-3,5-dihydro-2-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-7-propyl-4H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, dihydrochloride, SK 3530 dihydrochloride, SK-3530 dihydrochloride, SK3530 dihydrochloride
115,00 $
About This Item
115,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N4CCN(CC4)CCO)c1cc(c(cc1)OCCC)c2[nH][c](c3[n](cc(c3n2)CCC)CC)=O.Cl.Cl
InChI
1S/C26H37N5O5S.2ClH/c1-4-7-19-18-30(6-3)24-23(19)27-25(28-26(24)33)21-17-20(8-9-22(21)36-16-5-2)37(34,35)31-12-10-29(11-13-31)14-15-32;;/h8-9,17-18,32H,4-7,10-16H2,1-3H3,(H,27,28,33);2*1H
Clé InChI
CKPHITUXXABKDL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable