Principaux documents
SML0098
Sigma-Aldrich
Pinostilbene hydrate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,4′-Dihydroxy-5-methoxy-trans-stilbene hydrate, 3-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-5-methoxyphenol hydrate, trans-Pinostilbene hydrate
5 MG
156,00 $
25 MG
419,00 $
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
156,00 $
25 MG
419,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H14O3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.27 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥13 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.COc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)cc2)c1
InChI
1S/C15H14O3.H2O/c1-18-15-9-12(8-14(17)10-15)3-2-11-4-6-13(16)7-5-11;/h2-10,16-17H,1H3;1H2/b3-2+;
Clé InChI
XZMDLGKACFLROY-SQQVDAMQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Pinostilbene is a resveratrol derivative that induced apoptosis in several cancer cell lines.
Resveratrol prodrug.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
You Chul Chung et al.
International journal of molecular sciences, 21(13) (2020-07-08)
Melanin protects our skin from harmful ultraviolet (UV) radiation. However, when produced in excess, it can cause hyperpigmentation disorders, such as melanoma, freckles, lentigo, and blotches. In this study, we investigated the effects of pinostilbene hydrate (PH) on melanogenesis. We
Caroline M Low et al.
Scientific reports, 7, 44449-44449 (2017-03-18)
The pro-inflammatory mediator leukotriene B
Md Ataur Rahman et al.
Biochimica et biophysica acta, 1861(2), 23-36 (2016-11-07)
Drug resistance from apoptosis is a challenging issue with different cancer types, and there is an interest in identifying other means of inducing cytotoxicity. Here, treatment of neuroblastoma cells with oxyresveratrol (OXYRES), a natural antioxidant, led to dose-dependent cell death