SML2945
SGC-STK17B-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-((6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acid, 2-(6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylthio)acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(O)CSC1=C2C(C=C(C3=CC4=CC=CC=C4S3)S2)=NC=N1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable