SML2522
Diprovocim-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3S,3′S,4S,4′S)-1,1′-(1,4-Phenylenedicarbonyl)bis[N-[(1S,2R)-2-phenylcyclopropyl]-3,4-pyrrolidinedicarboxamide, 3,4-Pyrrolidinedicarboxamide, 1,1′-(1,4-phenylenedicarbonyl)bis[N-[(1S,2R)-2-phenylcyclopropyl]-, (3S,3′S,4S,4′S)-
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N7(C[C@H]([C@@H](C7)C(=O)N[C@@H]%10[C@H](C%10)c%11ccccc%11)C(=O)N[C@@H]8[C@H](C8)c9ccccc9)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)N2C[C@H]([C@@H](C2)C(=O)N[C@@H]5[C@H](C5)c6ccccc6)C(=O)N[C@@H]3[C@H](C3)c4ccccc4
Clé InChI
ABZBNXFGYUSVCJ-UYMKNZQYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable