Unfortunately, the solubility of this product is not determined.
SML2475
Larazotide acetate salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
AT-1001, AT1001, GGVLVQPG acetate, Glycylglycyl-L-valyl-L-leucyl-L-valyl-L-glutaminyl-L-prolyl-glycine acetate
147,00 $
About This Item
147,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)CN)C(C)C)CC(C)C)C(C)C)CCC(=O)N.OC(=O)C
InChI
1S/C32H55N9O10.C2H4O2/c1-16(2)12-20(38-30(49)26(17(3)4)39-24(44)14-35-23(43)13-33)28(47)40-27(18(5)6)31(50)37-19(9-10-22(34)42)32(51)41-11-7-8-21(41)29(48)36-15-25(45)46;1-2(3)4/h16-21,26-27H,7-15,33H2,1-6H3,(H2,34,42)(H,35,43)(H,36,48)(H,37,50)(H,38,49)(
Clé InChI
NYGCNONRVCGHAT-UFIKZEAMSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Please, can you provide more information abour Larazotide solubility?