SML2438
Magnolin
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Magnolin, (+)-Magnolin, (1S,3aR,4S,6aR)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H,3H-furo[3,4-c]furan, Medioresinol dimethyl ether, (1S,3aR,4S,6aR)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H,3H-furo[3,4-c]furan
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +46 to +56°, c = 0.5 in chloroform-d
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12[C@]([C@@H](C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)OC2)([H])CO[C@@H]1C4=CC=C(OC)C(OC)=C4
InChI
1S/C23H28O7/c1-24-17-7-6-13(8-18(17)25-2)21-15-11-30-22(16(15)12-29-21)14-9-19(26-3)23(28-5)20(10-14)27-4/h6-10,15-16,21-22H,11-12H2,1-5H3/t15-,16-,21+,22+/m0/s1
Clé InChI
MFIHSKBTNZNJIK-RZTYQLBFSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable