440025
Luteolin
An antioxidant flavonoid and a free radical scavenger.
Synonyme(s) :
Luteolin, 3ʹ,4ʹ,5,7-Tetrahydroxyflavone
135,00 $
About This Item
135,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 5614
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
aqueous base: 1.4 mg/mL
DMSO: 7 mg/mL
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H
Clé InChI
IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
rat liver cytosolic glutathione S-transferase activity
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Korkina, L.G., and Afanasev, I.B. 1997. Adv. Pharmacol.38, 151.
Plaumann, B., et al. 1996. Oncogene 13, 1605.
Ramanathan, R., et al. 1994. Free Radic. Biol. Med.16, 43.
Shimoi, L., et al. 1994. Carcinogenesis15, 2669.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable