SML2288
Anidulafungin
≥97% (HPLC), powder, cell wall synthesis inhibitor
Synonyme(s) :
1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-N2-[[4′′-(pentyloxy)[1,1′:4′,1′′-terphenyl]-4-yl]carbonyl]-L-ornithine]echinocandin B, LY 303366
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anidulafungin, ≥97% (HPLC)
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCOC1=CC=C(C2=CC=C(C3=CC=C(C(N[C@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)NC([C@@H]5[C@@H](O)[C@@H](C)CN5C([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H]([C@H](O)[C@@H](O)C6=CC=C(O)C=C6)NC([C@@H]7C[C@@H](O)CN7C([C@H]([C@H](O)C)NC4=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)C=C3)C=C2)C=C1
InChI
1S/C58H73N7O17/c1-5-6-7-24-82-40-22-18-35(19-23-40)33-10-8-32(9-11-33)34-12-14-37(15-13-34)51(74)59-41-26-43(70)54(77)63-56(79)47-48(71)29(2)27-65(47)58(81)45(31(4)67)61-55(78)46(50(73)49(72)36-16-20-38(68)21-17-36)62-53(76)42-25-39(69)28-64(42)57(80)44(30(3)66)60-52(41)75/h8-23,29-31,39,41-50,54,66-73,77H,5-7,24-28H2,1-4H3,(H,59,74)(H,60,75)(H,61,78)(H,62,76)(H,63,79)/t29-,30+,31+,39+,41-,42-,43+,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,54+/m0/s1
Clé InChI
JHVAMHSQVVQIOT-MFAJLEFUSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable