SML2202
SGC-GAK-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Bromo-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)quinolin-4-amine, CA93
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrC1=CC2=C(NC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)C=CN=C2C=C1
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
SGC-GAK-1N is the negative control for the active probe, SGC-GAK-1. SGC-GAK-1N is available from Sigma. To learn more about and purchase SGC-GAK-1N, click here.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable