SML2183
LY2955303
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[5-[3,5-bis(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-1-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenyl]-1H-pyrazol-3-yl]-benzoic acid, LY 2955303
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C1=CC(C2=CC(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=NN2C4=CC=C(C=C4)C(N5CCN(CC5)C)=O)=CC(C(C)(C)C)=C1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable