SML2166
KML29
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-(dibenzo[d][1,3]dioxol-5-yl(hydroxy)methyl)piperidine-1-carboxylate, 4-[bis(1,3-Benzodioxol-5-yl)hydroxymethyl]-1-piperidinecarboxylic acid 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ester, KML 29, KML-29
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C24H21F6NO7/c25-23(26,27)20(24(28,29)30)38-21(32)31-7-5-13(6-8-31)22(33,14-1-3-16-18(9-14)36-11-34-16)15-2-4-17-19(10-15)37-12-35-17/h1-4,9-10,13,20,33H,5-8,11-12H2
Clé InChI
SXHQLPHDBLTFPM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable