SML2075
Gimeracil
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Chloropyridine-2,4-diol, 5-chloro-4-hydroxypyridin-2(1H)-one, CDHP, Gimestat
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Clc1c[nH][c](cc1O)=O
InChI
1S/C5H4ClNO2/c6-3-2-7-5(9)1-4(3)8/h1-2H,(H2,7,8,9)
Clé InChI
ZPLQIPFOCGIIHV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable