SML1910
IC87201
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(1H-Benzotriazol-6-ylamino)methyl]-4,6-dichloro-phenol, 2-[(1H-Benzotriazol-6-ylamino)methyl]-4,6-dichlorophenol, IC 87201, IC-87201, Phenol, 2-[(1H-benzotriazol-6-ylamino)methyl]-4,6-dichloro-
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H10Cl2N4O/c14-8-3-7(13(20)10(15)4-8)6-16-9-1-2-11-12(5-9)18-19-17-11/h1-5,16,20H,6H2,(H,17,18,19)
Clé InChI
QEHVTUCLCBXQIC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3