SML1772
Givinostat hydrochloride hydrate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Diethyl-[6-(4-hydroxycarbamoyl-phenyl carbamoyloxymethyl)-naphthalen-2-yl methyl]-ammonium chloride, ITF2357, N-[4-[(Hydroxyamino)carbonyl]phenyl]-carbamic acid, [6-[(diethylamino)methyl]-2-naphthalenyl]methyl ester hydrochloride
218,00 $
About This Item
218,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]Cl.[H]O[H].CCN(CC)CC1=CC=C(C=C(COC(NC2=CC=C(C(NO)=O)C=C2)=O)C=C3)C3=C1
InChI
1S/C24H27N3O4.ClH.H2O/c1-3-27(4-2)15-17-5-7-21-14-18(6-8-20(21)13-17)16-31-24(29)25-22-11-9-19(10-12-22)23(28)26-30;;/h5-14,30H,3-4,15-16H2,1-2H3,(H,25,29)(H,26,28);1H;1H2
Clé InChI
FKGKZBBDJSKCIS-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable