Principaux documents
SML1744
Sigma-Aldrich
A-971432
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(4-(3,4-Dichlorobenzyloxy)benzyl)azetidine-3-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H17Cl2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC1=CC(COC2=CC=C(CN3CC(C(O)=O)C3)C=C2)=CC=C1Cl
InChI
1S/C18H17Cl2NO3/c19-16-6-3-13(7-17(16)20)11-24-15-4-1-12(2-5-15)8-21-9-14(10-21)18(22)23/h1-7,14H,8-11H2,(H,22,23)
Clé InChI
WAAWETUDFSIYSD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
A-971432 is an orally bioavailable, non-clastogenic, azetidinecarboxylate compound that acts as a highly potent and selective sphingosine-1-phosphate receptor 5 agonist (IC50 = 6 nM/S1P5, 362 nM/S1P1 and >10 μM/S1P3 in a radio-ligand binding assay) without affect the activity of 129 protein kinases (IC50 >10 μM). A-971432 is shown to enhance blood-brain barrier integrity and reverse lipid accumulation and age-related cognitive decline in mice in vivo with good pharmacokinetics (t1/2  = 5.7 h; Cmax = 2,500 ng/ml; AUC = 35,000 ng.h/ml at 10 mg/kg, p.o. in CD1 mice). Likewise, oral gavage showed good plasma exposure and no sign of lymphopenia in rats (10, 30, and 100 mg/kg.
A-971432 is an orally bioavailable, non-clastogenic, azetidinecarboxylate compound that acts as a highly potent and selective sphingosine-1-phosphate receptor 5 agonist.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable