Principaux documents
SML1674
Sigma-Aldrich
UPCDC30245
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(3-(5-Fluoro-1H-indol-2-yl)phenyl)-N-(2-(4-isopropylpiperazin-1-yl)ethyl)piperidin-4-amine
5 MG
199,00 $
25 MG
842,00 $
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
199,00 $
25 MG
842,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H38FN5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.63
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 30 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC1=CC=C(NC(C2=CC=CC(N3CCC(NCCN4CCN(C(C)C)CC4)CC3)=C2)=C5)C5=C1
Clé InChI
LZHXZCVDLATFAR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
UPCDC30245 is an allosteric inhibitor of AAA ATPase p97, also called valosine containing protein (VCP). p97 is an integral component of the ubiquitin fusion degradation (UFD) pathway. It plays a role in degradation of misfolded proteins, Golgi membrane reassembly, membrane transport, myofibril assembly, autophagosome maturation, and cell division, and is overexpressed in many tumor types. UPCDC30245 has an IC50 value of 27 nM, and has been shown to bind at the junction between the D1 and D2 domains of p97. UPCDC30245 has been used in cryo-ECM to show how such inhibitor binding prevents the confomational changes necessary for p97 function.
UPCDC30245 is an allosteric inhibitor of AAA ATPase p97.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable