SML1655
BI-9564
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(4-Dimethylaminomethyl-2,5-dimethoxy-phenyl)-2-methyl-2H-[2,7]naphthyridin-1-one, 4-[4-[(Dimethylamino)methyl]-2,5-dimethoxyphenyl]-2-methyl-2,7-naphthyridin-1-one, GTPL8950
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1C=C(C2=CC(OC)=C(CN(C)C)C=C2OC)C(C=CN=C3)=C3C1=O
InChI
1S/C20H23N3O3/c1-22(2)11-13-8-19(26-5)15(9-18(13)25-4)17-12-23(3)20(24)16-10-21-7-6-14(16)17/h6-10,12H,11H2,1-5H3
Clé InChI
BJFSUDWKXGMUKA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.