Principaux documents
SML1618
Sigma-Aldrich
Garenoxacin mesylate monohydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Cyclopropyl-8-(difluoromethoxy)-7-[(1R)-2,3-dihydro-1-methyl-1H-isoindol-5-yl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid methane sulfonic acid salt monohydrate, BMS 284756 mesylate, Ganefloxacin mesylate, Garenfloxacin mesylate, T-3811 mesylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H20F2N2O4 · CH4O3S · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(C1=CN(C2CC2)C3=C(OC(F)F)C(C4=CC(CN[C@@H]5C)=C5C=C4)=CC=C3C1=O)=O.CS(=O)(O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C23H20F2N2O4.CH4O3S.H2O/c1-11-15-5-2-12(8-13(15)9-26-11)16-6-7-17-19(21(16)31-23(24)25)27(14-3-4-14)10-18(20(17)28)22(29)30;1-5(2,3)4;/h2,5-8,10-11,14,23,26H,3-4,9H2,1H3,(H,29,30);1H3,(H,2,3,4);1H2/t11-;;/m1../s1
Clé InChI
IGTHEWGRXUAFKF-NVJADKKVSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Broad spectrum fluoroquinolone antibiotic suitable for treatment of gram-positive and gram-negative bacterial infections
Garenoxacin is a broad spectrum fluoroquinolone antibiotic suitable for treatment of gram-positive and gram-negative bacterial infections. Garenoxacin has a low mutant prevention concentration and a narrow mutant selection window. Data shows that garenoxacin has anti-inflammatory properties. It significantly alleviates LPS-induced IL-8 production through the negative regulation of the ERK1/2 pathway both in the human airway epithelial cell line A549 and the monocyte cell line THP-1.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3