SML1573
Tolrestat
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
AY-27773, CID 53359, N-[[5 -(Trifluoromethyl)-6-methoxy-lnaphthalenyl]thioxomethyl]-N-methylglycine, N-[[6-Methoxy-5-(trifluoromethyl)-1-naphthalenyl]thioxomethyl]-N-methyl-glycine, Tolrestatin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H14F3NO3S/c1-20(8-13(21)22)15(24)11-5-3-4-10-9(11)6-7-12(23-2)14(10)16(17,18)19/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,21,22)
Clé InChI
LUBHDINQXIHVLS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3