SML1482
Ogerin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[4-Amino-6-[(phenylmethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-benzenemethanol, [2-[4-Amino-6-(benzylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]phenyl]methanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC1=C(C2=NC(NCC3=CC=CC=C3)=NC(N)=N2)C=CC=C1
InChI
1S/C17H17N5O/c18-16-20-15(14-9-5-4-8-13(14)11-23)21-17(22-16)19-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,23H,10-11H2,(H3,18,19,20,21,22)
Clé InChI
MDGIEDNDSFMSLP-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable