Principaux documents
SML1451
Sigma-Aldrich
MI192 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(2-Aminophenyl)-4-[(3,4-dihydro-4-methylene-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)methyl]-benzamide hydrochloride, MI-192 hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H21N3O2 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.44 (free base basis)
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=C(CN1CC2=CC=C(C(NC3=CC=CC=C3N)=O)C=C2)C4=CC=CC=C4C1=O
InChI
1S/C24H21N3O2/c1-16-14-27(24(29)20-7-3-2-6-19(16)20)15-17-10-12-18(13-11-17)23(28)26-22-9-5-4-8-21(22)25/h2-13H,1,14-15,25H2,(H,26,28)
Clé InChI
GTLTXEIKQVWSRF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
MI192 is a potent and selective histone deacetylase 3 (HDAc 3) inhibitor that inhibits IL-6 production in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from rheumatoid arthritis (RA) but not healthy PBMCs.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable